Läs mer
4'-Cyclohexylacetophenone, 99%
Produktkod. 11465776
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465776 5 g 5g
11475776 25 g 25g
11485776 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465776 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20838.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18594-05-3 | C14H18O | 202.30 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18594-05-3
Molekylformel C14H18O
Molekylvikt (g/mol) 202.30
MDL-nummer MFCD00001453
InChI-nyckel MSDQNIRGPBARGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-cyclohexylacetophenone, 1-4-cyclohexylphenyl ethanone, 1-4-cyclohexylphenyl ethan-1-one, 4-cyclohexylacetophenone, ethanone, 1-4-cyclohexylphenyl, 1-acetyl-4-cyclohexylbenzene, p-cyclohexylacetophenone, acmc-209ena, 4-cyclohexylace-tophenone, 4'-cyclohexyl actephenone
PubChem CID 87715
LEDER CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Cyclohexylacetophenone
Smältpunkt 66°C to 70°C
Kokpunkt 179°C to 181°C (14 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1962365
IUPAC-namn 1-(4-cyklohexylfenyl)etan-1-on
Formel vikt 202.3
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.