Läs mer
4-cyklohexylanilin, 97 %
Produktkod. 11322056
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11322056 1 g 1g
11332056 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11322056 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03184.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 6373-50-8 | C16H12Cl2N4OS | 379,26 g/mol
4-cyklohexylanilin används som utgångsmaterial för framställning av 1-cyklohexyl-4-nitroso-bensen. Det används som en reaktant vid nukleofil acylering för att bilda N-(4-cyklohexylfenyl)acetamid genom att reagera med acetylhalider. Det är också involverat i syntesen av N-(4-cyklohexylfenyl)-2-morfolino-acetamid genom reaktion med 2-morfolinoacetylfluorid. Vidare reagerar den med 4-brom-4-oxo-butansyra för att få 4-[(4-cyklohexylfenyl)amino]-4-oxo-butansyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-cyklohexylanilin används som utgångsmaterial för framställning av 1-cyklohexyl-4-nitroso-bensen. Det används som en reaktant vid nukleofil acylering för att bilda N-(4-cyklohexylfenyl)acetamid genom att reagera med acetylhalider. Det är också involverat i syntesen av N-(4-cyklohexylfenyl)-2-morfolino-acetamid genom reaktion med 2-morfolinoacetylfluorid. Vidare reagerar den med 4-brom-4-oxo-butansyra för att få 4-[(4-cyklohexylfenyl)amino]-4-oxo-butansyra.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6373-50-8
Molekylformel C16H12Cl2N4OS
Molekylvikt (g/mol) 379.26
MDL-nummer MFCD00001454
InChI-nyckel YDTTUXLKBBQRHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 4-cyclohexyl, 4-cyclohexylbenzenamine, aniline, p-cyclohexyl, p-cyclohexylaniline, 4-cyclohexylphenyl amine, 4-cyclohexylphenylamine, 4-cyclohexylanilin, 4-cyclohexyl-aniline, acmc-20aivf, p-cyclohexylphenylamine
PubChem CID 80764
IUPAC-namn 4-cyklohexylanilin
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C1=NN=C(NC(=O)NC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyclohexylaniline
Smältpunkt 52 °C till 56 °C
Kokpunkt 166 °C (13 mmHg)
Kvantitet 1 g
Beilstein 2965799
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 175.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.