Läs mer
4-cyklohexylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7043868
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11322056
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L03184.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6373-50-8 | C16H12Cl2N4OS | 379.26 g/mol
4-cyklohexylanilin används som utgångsmaterial för framställning av 1-cyklohexyl-4-nitroso-bensen. Det används som en reaktant vid nukleofil acylering för att bilda N-(4-cyklohexylfenyl)acetamid genom att reagera med acetylhalider. Det är också involverat i syntesen av N-(4-cyklohexylfenyl)-2-morfolino-acetamid genom reaktion med 2-morfolinoacetylfluorid. Vidare reagerar den med 4-brom-4-oxo-butansyra för att få 4-[(4-cyklohexylfenyl)amino]-4-oxo-butansyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
4-cyklohexylanilin används som utgångsmaterial för framställning av 1-cyklohexyl-4-nitroso-bensen. Det används som en reaktant vid nukleofil acylering för att bilda N-(4-cyklohexylfenyl)acetamid genom att reagera med acetylhalider. Det är också involverat i syntesen av N-(4-cyklohexylfenyl)-2-morfolino-acetamid genom reaktion med 2-morfolinoacetylfluorid. Vidare reagerar den med 4-brom-4-oxo-butansyra för att få 4-[(4-cyklohexylfenyl)amino]-4-oxo-butansyra.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6373-50-8
Molekylformel C16H12Cl2N4OS
Molekylvikt (g/mol) 379.26
MDL-nummer MFCD00001454
InChI-nyckel YDTTUXLKBBQRHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 4-cyclohexyl, 4-cyclohexylbenzenamine, aniline, p-cyclohexyl, p-cyclohexylaniline, 4-cyclohexylphenyl amine, 4-cyclohexylphenylamine, 4-cyclohexylanilin, 4-cyclohexyl-aniline, acmc-20aivf, p-cyclohexylphenylamine
PubChem CID 80764
IUPAC-namn 4-cyklohexylanilin
LEDER CC1=CC=C(C=C1)C1=NN=C(NC(=O)NC2=CC=C(Cl)C=C2Cl)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyclohexylaniline
Smältpunkt 52°C to 56°C
Kokpunkt 166°C (13 mmHg)
Kvantitet 1 g
Beilstein 2965799
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 175.28
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.