Läs mer
4-Cyclohexylbenzeneboronic acid, 98%
Produktkod. 11374905
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11374905 250 mg 250mg
11354905 1 g 1g
11364905 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11374905 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18076.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 374538-04-2 | C12H17BO2 | 204.076 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 374538-04-2
Molekylformel C12H17BO2
Molekylvikt (g/mol) 204.076
MDL-nummer MFCD02093068
InChI-nyckel KNQVRFYNQWNYPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyclohexylbenzeneboronic acid, 4-cyclohexylphenyl boronic acid, boronic acid, 4-cyclohexylphenyl, 4-cyclohexylphenylboronicacid, zlchem 189, pubchem6403, pubchem7791, acmc-209it1, 4-cyclohexylphenylboronic-acid, 4-cyclohexyl-phenylboronic acid
PubChem CID 4589189
IUPAC-namn (4-cyklohexylfenyl)borsyra
LEDER B(C1=CC=C(C=C1)C2CCCCC2)(O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyclohexylbenzeneboronic acid
Smältpunkt ∼220°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 204.08
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.