Läs mer
4-cyklohexylbensensulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 15496457
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15496457 1 g 1g
15406467 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15496457 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33616.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 56354-57-5 | C12H15ClO2S | 258,76 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56354-57-5
Molekylformel C12H15ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 258.76
MDL-nummer MFCD00625713
InChI-nyckel CREMYEDHKUWVTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyclohexylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-cyclohexyl-benzenesulfonyl chloride, acmc-1awu9, chloro 4-cyclohexylphenyl sulfone, 4-cyclohexylphenylsulfonyl chloride, 4-cyclohexylbenzene-1-sulfonylchloride, 4-cyclohexyl-1-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-cyclohexyl
PubChem CID 4339442
IUPAC-namn 4-cyklohexylbensensulfonylklorid
LEDER ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyclohexylbenzenesulfonyl chloride
Smältpunkt 52 °C till 54 °C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 258.77
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.