Läs mer
4-Cyclohexylbenzenesulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10704872 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10704872 5 g 5g
10199919 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10704872 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 438000050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 56354-57-5
Molekylformel C12H15ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 258.76
MDL-nummer MFCD00625713
InChI-nyckel CREMYEDHKUWVTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyclohexylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-cyclohexyl-benzenesulfonyl chloride, acmc-1awu9, chloro 4-cyclohexylphenyl sulfone, 4-cyclohexylphenylsulfonyl chloride, 4-cyclohexylbenzene-1-sulfonylchloride, 4-cyclohexyl-1-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-cyclohexyl
PubChem CID 4339442
IUPAC-namn 4-cyclohexylbenzene-1-sulfonyl chloride
LEDER ClS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)C1CCCCC1
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Cyclohexylbenzenesulfonyl chloride
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 54.2°C to 55.7°C
Färg White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. as diethylsulfonamide (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 258.77
Procent renhet 97%
Fysisk form Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Cyclohexylbenzenesulfonyl chloride
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Hazard Statement
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.