Läs mer
4-cyklohexylbensoesyra, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11321827
Change view
Kvantitet:
2 g
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11321827 50 g 50g
11301827 2 g 2g
11311827 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11321827 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05086.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 20029-52-1 | C13H16O2 | 204.269 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20029-52-1
Molekylformel C13H16O2
Molekylvikt (g/mol) 204.269
MDL-nummer MFCD00039459
InChI-nyckel QCIWHVKGVVQHIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyclohexyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-cyclohexyl, 4cyclohexylbenzoic acid, 4-cyclohexylbenzoicacid, p-cyclohexylbenzoic acid, acmc-1cmbu, cyclohexybenzoicacid, 4-carboxyphenyl cyclohexane
PubChem CID 88337
IUPAC-namn 4-cyklohexylbensoesyra
LEDER C1CCC(CC1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyclohexylbenzoic acid
Smältpunkt 194°C to 198°C
Kvantitet 50 g
Beilstein 1966671
Formel vikt 204.27
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.