missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Cyclohexylbutanoic Acid, Mikromol™
Beskrivning
4-Cyclohexylbutanoic Acid
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-cyclohexylbutanoic acid |
| CAS | 4441-63-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | 4-cyclohexylbutanoic acid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H18 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Sodium Phenylbutyrate Imp. C (EP), Phenylbutyrate USP Related Compound C, Phenylbutyrate USP RC C, Cyclohexanebutanoic acid, Cyclohexanebutyric acid, 4-Cyclohexylbutanoic acid, 4-Cyclohexylbutyric acid, NSC 2158, NSC 406925, Phenylbutyrate Related Compound C, Sodium Phenylbutyrate Impurity C |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O2/c11-10(12)8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h9H,1-8H2,(H,11,12) |
| LEDER | OC(=O)CCCC1CCCCC1 |
| IUPAC-namn | 4-cyclohexylbutanoic acid |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?