Läs mer
4-(Cyclohexyliminomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester, Thermo Scientific™
Produktkod. 15479175
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15479175 25 g 25g
15459175 1 g 1g
15469175 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15479175 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51127.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1218790-50-1
Molekylformel C19H28BNO2
Molekylvikt (g/mol) 313.248
MDL-nummer MFCD11113042
InChI-nyckel BAVKTLABAAKQAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyclohexyliminomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, 1e-n-cyclohexyl-1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanimine, amtb116, 4-cyclohexyl iminomethylphenylboronic acid pinacol ester, 4-cyclohexyl iminomethyl phenyl boronic acid pinacol ester, e-n-cyclohexyl-1-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanimine, 4-cyclohexyliminomethyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzene, n-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzylidene cyclohexanamine, n-cyclohexyl-1-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methanimine
PubChem CID 46739736
IUPAC-namn N-cyclohexyl-1-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]methanimine
LEDER B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C=NC3CCCCC3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Cyclohexyliminomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Kvantitet 25 g
Formel vikt 313.24