Läs mer
4-Cyclopentylpiperazin-1-amine, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31094514
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
31094514 5 g
1 options
Produktkod. 31094514 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD114315g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Cyclopentylpiperazin-1-amine
CAS 61379-64-4
Molekylformel C9H19N3
MDL-nummer MFCD00190598
Kvantitet 5 g
LEDER NN1CCN(C2CCCC2)CC1
Molekylvikt (g/mol) 169.27
Procent renhet 98%