Läs mer
4-Dekanolid, TRC
Produktkod. 30349116
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30349116 25 g
1 options
Produktkod. 30349116 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD21255325G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material gamma-Decalactone
CAS 706-14-9
Molekylformel C10 H18 O2
Kvantitet 25 g
Synonym 2-Decalactone, 4-Hexyl-γ-butyrolactone, γ-Hexyl-γ-butyrolactone, 5-Hexyltetrahydro-2-furanone, Decanolactone, 4-Hydroxydecanoic acid γ-lactone, γ-Decanolactone
InChI formel InChI=1S/C10H18O2/c1-2-3-4-5-6-9-7-8-10(11)12-9/h9H,2-8H2,1H3
LEDER O=C1OC(CC1)CCCCCC
IUPAC-namn 5-hexyltetrahydrofuran-2-ett
Molekylvikt (g/mol) 170.25
Formel vikt 170.1307