Läs mer
4-Dechloro-3-chloro indomethacin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Dechloro-3-chloro indomethacin |
| CAS | 807614-94-4 |
| Molekylformel | C19H16ClNO4 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 1-(3-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetic Acid, [1-(3-Chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl]acetic Acid, Indomethacin Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16ClNO4/c1-11-15(10-18(22)23)16-9-14(25-2)6-7-17(16)21(11)19(24)12-4-3-5-13(20)8-12/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,22,23) |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCSS(=O)(C)=O |
| IUPAC-namn | 2-[1-(3-chlorobenzoyl)-5-methoxy-2-methylindol-3-yl]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 357.79 |
| Formel vikt | 357.0768 |