Läs mer
4-Dechloro-4-(3-chlorophenyl) Haloperidol Decanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Dechloro-4-(3-chlorophenyl) Haloperidol Decanoate |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C37H45ClFNO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-14-36(42)43-37(32-19-15-29(16-20-32)31-11-9-12-33(38)28-31)23-26-40(27-24-37)25-10-13-35(41)30-17-21-34(39)22-18-30/h9,11-12,15-22,28H,2-8,10,13-14,23-27H2,1H3 |
| Formel vikt | 605.3072 |