missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Dechloro-4-hydroxy Diclazuril, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-dechloro-4-hydroxy Diclazuril |
| CAS | 112206-71-0 |
| Molekylformel | C17 H10 Cl2 N4 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Benzeneacetonitrile, 2,6-dichloro-4-(4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yl)-α-(4-hydroxyphenyl)-, 2,6-Dichloro-4-(4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yl)-α-(4-hydroxyphenyl)-benzeneacetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C17H10Cl2N4O3/c18-13-5-10(23-17(26)22-15(25)8-21-23)6-14(19)16(13)12(7-20)9-1-3-11(24)4-2-9/h1-6,8,12,24H,(H,22,25,26) |
| LEDER | Oc1ccc(cc1)C(C#N)c2c(Cl)cc(cc2Cl)N3N=CC(=O)NC3=O |
| IUPAC-namn | 2-[2,6-dichloro-4-(3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-yl)phenyl]-2-(4-hydroxyphenyl)acetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 389.19 |
| Formel vikt | 388.013 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?