Läs mer
4-Defluoro-2-fluoro Haloperidol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[4-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxypiperidin-1-yl]-1-(2-fluorophenyl)butan-1-one |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H23ClFNO2/c22-17-9-7-16(8-10-17)21(26)11-14-24(15-12-21)13-3-6-20(25)18-4-1-2-5-19(18)23/h1-2,4-5,7-10,26H,3,6,11-15H2 |
| Formel vikt | 375.1401 |
| Procent renhet | >95% |