Läs mer
4-Defluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) Flukonazol, TRC
Produktkod. 30136334
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136334 1 g
30003599 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136334 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2288501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 871550-15-1
Molekylformel C15 H14 F N9 O
Molekylvikt (g/mol) 355.33
Synonym 2-[2-Fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol, Fluconazole Imp. B (EP)
IUPAC-namn 2-[2-fluoro-4-(1,2,4-triazol-1-yl)fenyl]-1,3-bis(1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
LEDER OC(Cn1cncn1)(Cn2cncn2)c3ccc(cc3F)n4cncn4
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-[2-Fluoro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)phenyl]-1,3-bis(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H14FN9O/c16-14-3-12(25-11-19-8-22-25)1-2-13(14)15(26,4-23-9-17-6-20-23)5-24-10-18-7-21-24/h1-3,6-11,26H,4-5H2
Formel vikt 355.1305
Procent renhet >95%