Läs mer
4-Dehydroxy-4-chloro Olsalazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 6-Chloro-6'-hydroxy-3,3'-diazenediyldibenzoic Acid |
| CAS | 93964-55-7 |
| Molekylformel | C14 H9 Cl N2 O5 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzoic acid, 5-[(3-carboxy-4-chlorophenyl)azo]-2-hydroxy- (9CI), 6-Chloro-6'-hydroxy-3,3'-diazenediyldibenzoic acid, 5-[(3-Carboxy-4-chlorophenyl)azo]salicylic acid, 4-Dehydroxy-4-chloro Olsalazine, 4-Dehydroxy-4-chlorolsalazine, Olsalazine Sodium Imp. D (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9ClN2O5/c15-11-3-1-7(5-9(11)13(19)20)16-17-8-2-4-12(18)10(6-8)14(21)22/h1-6,18H,(H,19,20)(H,21,22) |
| LEDER | OC(=O)c1cc(ccc1O)N=Nc2ccc(Cl)c(c2)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 5-[(E)-(3-carboxy-4-chlorophenyl)diazenyl]-2-hydroxybenzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.68 |
| Formel vikt | 320.02 |