Läs mer
4-Dehydroxy-4-kloropenciklovir, TRC
Produktkod. 30355221
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30355221 10 mg
1 options
Produktkod. 30355221 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD23024510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Dehydroxy-4-chloro Penciclovir
CAS 100199-40-4
Molekylformel C10H14ClN5O2
Kvantitet 10 mg
Synonym 2-Amino-9-(4-chloro-3-(hydroxymethyl)butyl)-1H-purin-6(9H)-one
InChI formel InChI=1S/C10H14ClN5O2/c11-3-6(4-17)1-2-16-5-13-7-8(16)14-10(12)15-9(7)18/h5-6,17H,1-4H2,(H3,12,14,15,18)
LEDER O=C1NC(N)=NC2=C1N=CN2CCC(CO)CCl
IUPAC-namn 2-amino-9-[3-(klorometyl)-4-hydroxybutyl]-1H-purin-6-one
Molekylvikt (g/mol) 271.7
Formel vikt 271.0836