Läs mer
4-Dehydroxy-4-kloropenciklovir, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Dehydroxy-4-chloro Penciclovir |
| CAS | 100199-40-4 |
| Molekylformel | C10H14ClN5O2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 2-Amino-9-(4-chloro-3-(hydroxymethyl)butyl)-1H-purin-6(9H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14ClN5O2/c11-3-6(4-17)1-2-16-5-13-7-8(16)14-10(12)15-9(7)18/h5-6,17H,1-4H2,(H3,12,14,15,18) |
| LEDER | O=C1NC(N)=NC2=C1N=CN2CCC(CO)CCl |
| IUPAC-namn | 2-amino-9-[3-(klorometyl)-4-hydroxybutyl]-1H-purin-6-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.7 |
| Formel vikt | 271.0836 |