Learn More
4-Dehydroxy-5-hydroxy Ritonavir, TRC
Code produit 30179582
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kvantitet
30179582 250 mg
30179339 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30179582 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD230645250MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 202816-62-4
Molekylformel C37 H48 N6 O5 S2
Molekylvikt (g/mol) 720.94
Synonym 2,7,10,12-Tetraazatridecanoic acid, 5-hydroxy-12-methyl-9-(1-methylethyl)-13-[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]-8,11-dioxo-3,6-bis(phenylmethyl)-, 5-thiazolylmethyl ester, (3S,5S,6S,9S)-, 2,4,7,12-Tetraazatridecan-13-oic acid, 9-hydroxy-2-methyl-5-(1-methylethyl)-1-[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]-3,6-dioxo-8,11-bis(phenylmethyl)-, 5-thiazolylmethyl ester, (5S,8S,9S,11S)- (9CI), 2,4,7,12-Tetraazatridecan-13-oic acid, 9-hydroxy-2-methyl-5-(1-methylethyl)-1-[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]-3,6-dioxo-8,11-bis(phenylmethyl)-, 5-thiazolylmethyl ester, [5S-(5R*,8R*,9R*,11R*)]-, Ritonavir Imp. N (EP)
IUPAC-namn 1,3-thiazol-5-ylmethyl N-[(2S,4S,5S)-4-hydroxy-5-[[(2S)-3-methyl-2-[[methyl-[(2-propan-2-yl-1,3-thiazol-4-yl)methyl]carbamoyl]amino]butanoyl]amino]-1,6-diphenylhexan-2-yl]carbamate
LEDER CC(C)[C@H](NC(=O)N(C)Cc1csc(n1)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)[C@@H](O)C[C@H](Cc3ccccc3)NC(=O)OCc4cncs4
Spécification
Kemiskt namn eller material 4-Dehydroxy-5-hydroxy Ritonavir
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C37H48N6O5S2/c1-24(2)33(42-36(46)43(5)20-29-22-49-35(39-29)25(3)4)34(45)41-31(17-27-14-10-7-11-15-27)32(44)18-28(16-26-12-8-6-9-13-26)40-37(47)48-21-30-19-38-23-50-30/h6-15,19,22-25,28,31-33,44H,16-18,20-21H2,1-5H3,(H,40,47)(H,41,45)(H,42,46)/t28-,31-,32-,33-/m0/s1
Formel vikt 720.3128
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.