missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Deiodo-amidotrizoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Deiodo-amidotrizoic Acid |
| CAS | 162193-53-5 |
| Molekylformel | C11H10I2N2O4 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 3,5-Bis(acetylamino)-2,6-diiodobenzoic Acid, 3,5-Diacetamido-2,6-diiodobenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10I2N2O4/c1-4(16)14-6-3-7(15-5(2)17)10(13)8(9(6)12)11(18)19/h3H,1-2H3,(H,14,16)(H,15,17)(H,18,19) |
| LEDER | CC(=O)Nc1cc(NC(=O)C)c(I)c(C(=O)O)c1I |
| Molekylvikt (g/mol) | 488.02 |
| Formel vikt | 487.873 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?