Läs mer
4-Demethoxy-4-hydroxy Apixaban, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Demethoxy-4-hydroxy Apixaban |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C24H23N5O4/c25-23(32)21-19-12-14-28(16-6-4-15(5-7-16)27-13-2-1-3-20(27)31)24(33)22(19)29(26-21)17-8-10-18(30)11-9-17/h4-11,30H,1-3,12-14H2,(H2,25,32) |
| Formel vikt | 445.175 |
| Procent renhet | >95% |