missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Demethyl N,N’-Bis-Boc-Trimethoprim, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Demethyl N,N'-Bis-Boc-Trimethoprim |
| CAS | 1346602-22-9 |
| Molekylformel | C23H32N4O7 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N,N’-[5-[(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)methyl]-2,4-pyrimidinediyl]bis-carbamic Acid C,C’-Bis(1,1-dimethylethyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C23H32N4O7/c1-22(2,3)33-20(29)26-18-14(9-13-10-15(31-7)17(28)16(11-13)32-8)12-24-19(25-18)27-21(30)34-23(4,5)6/h10-12,28H,9H2,1-8H3,(H2,24,25,26,27,29,30) |
| LEDER | COc1cc(Cc2cnc(NC(=O)OC(C)(C)C)nc2NC(=O)OC(C)(C)C)cc(OC)c1O |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-[5-[(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)methyl]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pyrimidin-4-yl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 476.52 |
| Formel vikt | 476.2271 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?