Läs mer
4'-Demethylepipodophyllotoxin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Demethylepipodophyllotoxin |
| CAS | 6559-91-7 |
| Molekylformel | C21 H20 O8 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 5,8,8a,9-tetrahydro-9-hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, (5R,5aR,8aR,9S)-, Epipodophyllotoxin, 4'-demethyl- (7CI,8CI), Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 5,8,8a,9-tetrahydro-9-hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, [5R-(5α,5aβ,8aα,9β)]-, (5R,5aR,8aR,9S)-5,8,8a,9-Tetrahydro-9-hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, (-)-4'-Demethylepipodophyllotoxin, 4'-Demethylepipodophyllotoxin, 4'-O-demethylepipodophyllotoxin, (5R,5aR,8aR,9S)-9-Hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,8,8a,9-tetrahydro[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-6(5aH)-one, 4'-Desmethylepipodophyllotoxin |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20O8/c1-25-15-3-9(4-16(26-2)20(15)23)17-10-5-13-14(29-8-28-13)6-11(10)19(22)12-7-27-21(24)18(12)17/h3-6,12,17-19,22-23H,7-8H2,1-2H3/t12-,17+,18-,19+/m0/s1 |
| LEDER | COc1cc(cc(OC)c1O)[C@H]2[C@@H]3[C@H](COC3=O)[C@H](O)c4cc5OCOc5cc24 |
| IUPAC-namn | (5S,5aR,8aR,9R)-5-hydroxy-9-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5a,6,8a,9-tetrahydro-5H-[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-8-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 400.38 |
| Formel vikt | 400.1158 |