Läs mer
MedChemExpress 4'-Demethylepipodophyllotoxin
Produktkod. 16473357
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16473357 50 mg
1 options
Produktkod. 16473357 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY17435
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress 4'-Demethylepipodophyllotoxin(4'-DMEP) is a key intermediate compound for the preparation of podophyllotoxin-type anti-cancer drugs; a potent inhibitor of microtubule assembly.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 400.38 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 6559-91-7
Produkttyp Natural Products
Renhet 99.75%
Löslighet DMSO : 100 mg/mL (249.76 mM∣Need ultrasonic)
Synonym 4'-O-demethylepipodophyllotoxin∣ 4'-DMEP
Mål Microtubule/Tubulin