Läs mer
4'-Demetylpodofyllotoxin, TRC
Produktkod. 30367271
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30367271 100 mg
1 options
Produktkod. 30367271 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD231218100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4'-Demethylpodophyllotoxin
CAS 40505-27-9
Molekylformel C21 H20 O8
Kvantitet 100 mg
Synonym Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 5,8,8a,9-tetrahydro-9-hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, (5R,5aR,8aR,9R)-, Furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 5,8,8a,9-tetrahydro-9-hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-, [5R-(5α,5aβ,8aα,9α)]-, Podophyllotoxin, 4'-demethyl- (6CI,7CI), (5R,5aR,8aR,9R)-5,8,8a,9-Tetrahydro-9-hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)furo[3',4':6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one, 4-Demethylpodophyllotoxin, 4'-Demethylpodophyllotoxin, 4'-O-Demethylpodophyllotoxin, (5R,5aR,8aR,9R)-9-Hydroxy-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,8,8a,9-tetrahydro[2]benzofuro[5,6-f][1,3]benzodioxol-6(5aH)-one, 4'-O-Desmethylpodophyllotoxin
InChI formel InChI=1S/C21H20O8/c1-25-15-3-9(4-16(26-2)20(15)23)17-10-5-13-14(29-8-28-13)6-11(10)19(22)12-7-27-21(24)18(12)17/h3-6,12,17-19,22-23H,7-8H2,1-2H3/t12-,17+,18-,19-/m0/s1
LEDER COc1cc(cc(OC)c1O)[C@H]2[C@@H]3[C@H](COC3=O)[C@@H](O)c4cc5OCOc5cc24
IUPAC-namn (5R,5aR,8aR,9R)-5-hydroxy-9-(4-hydroxy-3,5-dimetoxifyrenyl)-5a,6,8a,9-tetrahydro-5H-[2]benzofuro[5,6-f][1,3]bensodioxol-8-one
Molekylvikt (g/mol) 400.38
Formel vikt 400.1158