missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Demethyltrimethoprim, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Demethyltrimethoprim |
| CAS | 21253-58-7 |
| Molekylformel | C13H16N4O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-[(2,4-Diamino-5-pyrimidinyl)methyl]-2,6-dimethoxyphenol, α-(2,4-Diamino-5-pyrimidinyl)-2,6-dimethoxy-p-cresol, 2,4-Diamino-5-(3,5-dimethoxy-4-hydroxybenzyl)pyrimidine, 2,4-Diamino-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl)pyrimidine, 4'-Hydroxytrimethoprim, Ro 5-9552/001 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N4O3/c1-19-9-4-7(5-10(20-2)11(9)18)3-8-6-16-13(15)17-12(8)14/h4-6,18H,3H2,1-2H3,(H4,14,15,16,17) |
| LEDER | NC1=NC=C(CC2=CC(OC)=C(O)C(OC)=C2)C(N)=N1 |
| IUPAC-namn | 4-((2,4-diaminopyrimidin-5-yl)methyl)-2,6-dimethoxyphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.29 |
| Formel vikt | 276.12 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?