Läs mer
4-Deoxy-4-fluoro-D-galactose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Deoxy-4-fluoro-D-galactose |
| CAS | 40010-20-6 |
| Molekylformel | C6 H11 F O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | D-Galactose, 4-deoxy-4-fluoro-, 4-Deoxy-4-fluoro-D-galactose, 4-Deoxy-4-fluoro-D-galactopyranose |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11FO5/c7-3-2(1-8)12-6(11)5(10)4(3)9/h2-6,8-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1F |
| IUPAC-namn | (3R,4R,5R,6R)-5-fluoro-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.15 |
| Formel vikt | 182.0591 |