Läs mer
4-Deoxy-4-fluoro-D-glukos, TRC
Produktkod. 30179383
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179383 1 g
30179570 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30179383 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2351001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 29218-07-3
Molekylformel C6 H11 F O5
Molekylvikt (g/mol) 182.15
Synonym D-Glucose, 4-deoxy-4-fluoro-, 4-Deoxy-4-fluoro-D-glucose, 4-Deoxy-4-fluoro-D-glucopyranose
IUPAC-namn (3R,4R,5S,6R)-5-fluoro-6-(hydroxymetyl)oxan-2,3,4-triol
LEDER OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Deoxy-4-fluoro-D-glucose
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H11FO5/c7-3-2(1-8)12-6(11)5(10)4(3)9/h2-6,8-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1
Formel vikt 182.0591