Läs mer
4-Deoxy-4-fluoro-D-mannos, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Deoxy-4-fluoro-D-mannose |
| CAS | 87764-47-4 |
| Molekylformel | C6 H11 F O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | D-Mannose, 4-deoxy-4-fluoro-, 4-Deoxy-4-fluoro-D-mannose, 4-Deoxy-4-fluoro-D-mannopyranose |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11FO5/c7-5(3(10)1-8)6(12)4(11)2-9/h2-6,8,10-12H,1H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@@H](O)[C@@H](F)[C@H](O)[C@H](O)C=O |
| IUPAC-namn | (2S,3R,4R,5R)-4-fluoro-2,3,5,6-tetrahydroxyhexanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.15 |
| Formel vikt | 182.0591 |