Läs mer
4-Deoxy-L-fucose, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Deoxy-L-fucose |
| CAS | 61244-62-0 |
| Molekylformel | C6 H12 O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O4/c1-3-2-4(7)5(8)6(9)10-3/h3-9H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6?/m0/s1 |
| LEDER | C[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O1 |
| IUPAC-namn | (3R,4S,6S)-6-methyloxane-2,3,4-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.16 |
| Formel vikt | 148.0736 |