Läs mer
4-Deoxy Pyridoxine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Deoxy Pyridoxine Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C8H12ClNO2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2,4-Dimethyl-3-hydroxy-5-hydroxymethylpyridine Hydrochloride, 4-Deoxypyridoxine Hydrochloride, 3-Hydroxy-5-hydroxymethyl-2,4-dimethylpyridine Hydrochloride, 4-Deoxypyridoxol Hydrochloride, 5-Hydroxy-4,6-dimethyl-3-pyridinemethanol Hydrochloride, 4-Desoxyadermin Hydrochloride, 4-Desoxypyridoxine Hydrochloride, 5-Hydroxymethyl-2,4-dimethylpyridin-3-ol Hydrochloride; |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c1-5-7(4-10)3-9-6(2)8(5)11;/h3,10-11H,4H2,1-2H3;1H |
| LEDER | CC1=C(C(=NC=C1CO)C)O.Cl |
| Formel vikt | 189.056 |
| Procent renhet | >95% |