missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4'-Deoxyphlorizin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4'-Deoxyphlorizin |
| CAS | 4319-68-0 |
| Molekylformel | C21 H24 O9 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24O9/c22-10-16-18(26)19(27)20(28)21(30-16)29-15-3-1-2-13(24)17(15)14(25)9-6-11-4-7-12(23)8-5-11/h1-5,7-8,16,18-24,26-28H,6,9-10H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cccc(O)c2C(=O)CCc3ccc(O)cc3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC-namn | 3-(4-hydroxyphenyl)-1-[2-hydroxy-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyphenyl]propan-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 420.41 |
| Formel vikt | 420.142 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?