Läs mer
4-Deoxypodofylotoxin, TRC
Produktkod. 30137497
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137497 1 g
18092740 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137497 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2495001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19186-35-7
Molekylformel C22 H22 O7
Molekylvikt (g/mol) 398.41
Synonym AS 2-3, Anthricin, Deoxypodophyllotoxin, Desoxypodophyllotoxin, Silicicolin, (-)-Anthricin, (-)-Deoxypodophyllotoxin, (-)-Desoxypodophyllotoxin;
IUPAC-namn (5R,5aR,8aR)-5-(3,4,5-trimetoxifyrenyl)-5a,8,8a,9-tetrahydro-5H-[2]benzofuro[5,6-f][1,3]bensodioxol-6-one
LEDER COc1cc(cc(OC)c1OC)[C@H]2[C@@H]3[C@H](COC3=O)Cc4cc5OCOc5cc24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Deoxypodophyllotoxin
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C22H22O7/c1-24-17-6-12(7-18(25-2)21(17)26-3)19-14-8-16-15(28-10-29-16)5-11(14)4-13-9-27-22(23)20(13)19/h5-8,13,19-20H,4,9-10H2,1-3H3/t13-,19+,20-/m0/s1
Formel vikt 398.1366
Procent renhet >95%