missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Des((3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-1-piperazinyl)-4-hydroxy-N-(tert-butyl formate) Teneligliptin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Des((3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-yl)-1-piperazinyl)-4-hydroxy-N-(tert-butyl formate) Teneligliptin |
| CAS | 401564-34-9 |
| Molekylformel | C13 H22 N2 O4 S |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (2S,4S)-Tert-Butyl 4-Hydroxy-2-(Thiazolidine-3-Carbonyl)Pyrrolidine-1-Carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H22N2O4S/c1-13(2,3)19-12(18)15-7-9(16)6-10(15)11(17)14-4-5-20-8-14/h9-10,16H,4-8H2,1-3H3/t9-,10-/m0/s1 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@@H](O)C[C@H]1C(=O)N2CCSC2 |
| IUPAC-namn | tert-butyl (2S,4S)-4-hydroxy-2-(1,3-thiazolidine-3-carbonyl)pyrrolidine-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.39 |
| Formel vikt | 302.13 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?