Läs mer
4-des-[(3S)-Tetrahydro-3-furanyl]-2-isopropyl Empagliflozin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-des-[(3S)-Tetrahydro-3-furanyl]-2-isopropyl Empagliflozin |
| CAS | 946525-39-9 |
| Molekylformel | C22 H27 Cl O6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[[4-(1-methylethoxy)phenyl]methyl]phenyl]- D-glucitol |
| InChI formel | InChI=1S/C22H27ClO6/c1-12(2)28-16-6-3-13(4-7-16)9-15-10-14(5-8-17(15)23)22-21(27)20(26)19(25)18(11-24)29-22/h3-8,10,12,18-22,24-27H,9,11H2,1-2H3/t18-,19-,20+,21-,22+/m1/s1 |
| LEDER | O[C@H]1[C@@H](O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O)C2=CC(CC3=CC=C(OC(C)C)C=C3)=C(Cl)C=C2 |
| IUPAC-namn | (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[4-chloro-3-[(4-propan-2-yloxyphenyl)methyl]phenyl]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 422.9 |
| Formel vikt | 422.15 |