Läs mer
4' '-Des-morpholino,-4' '-amino Momelotinib, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-[2-(4-aminoanilino)pyrimidin-4-yl]-N-(cyanomethyl)benzamide |
| CAS | 1841094-21-0 |
| Molekylformel | C19 H16 N6 O |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 4-[2-[(4-Aminophenyl)amino]-4-pyrimidinyl]-N-(cyanomethyl)benzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16N6O/c20-10-12-22-18(26)14-3-1-13(2-4-14)17-9-11-23-19(25-17)24-16-7-5-15(21)6-8-16/h1-9,11H,12,21H2,(H,22,26)(H,23,24,25) |
| LEDER | Nc1ccc(Nc2nccc(n2)c3ccc(cc3)C(=O)NCC#N)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-[2-(4-aminoanilino)pyrimidin-4-yl]-N-(cyanomethyl)benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 344.37 |
| Formel vikt | 344.139 |