Läs mer
4-Desacetamido-4-fluoro Andarine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Desacetamido-4-fluoro Andarine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14F4N2O5/c1-16(25,9-28-12-5-2-10(18)3-6-12)15(24)22-11-4-7-14(23(26)27)13(8-11)17(19,20)21/h2-8,25H,9H2,1H3,(H,22,24)/t16-/m0/s1 |
| Formel vikt | 402.0839 |
| Procent renhet | >95% |