Läs mer
4-Desacetyl Vinblastine Methosulfate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Desacetyl Vinblastine Methosulfate |
| CAS | 1322625-71-7 |
| Molekylformel | C44 H56 N4 O8 . C H4 O4 S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | O4-Deacetyl-vincaleukoblastine Methosulfate, 4-Deacetylvinblastine Methosulfate, Deacetylvinblastine Methosulfate |
| InChI formel | InChI=1S/C44H56N4O8.CH4O4S/c1-7-40(52)22-26-23-43(38(50)55-5,34-28(14-18-47(24-26)25-40)27-12-9-10-13-31(27)45-34)30-20-29-32(21-33(30)54-4)46(3)36-42(29)16-19-48-17-11-15-41(8-2,35(42)48)37(49)44(36,53)39(51)56-6;1-5-6(2,3)4/h9-13,15,20-21,26,35-37,45,49,52-53H,7-8,14,16-19,22-25H2,1-6H3;1H3,(H,2,3,4)/t26-,35-,36+,37+,40-,41+,42+,43-,44-;/m0./s1 |
| LEDER | CC[C@]1(O)C[C@@H]2CN(CCc3c([nH]c4ccccc34)[C@@](C2)(C(=O)OC)c5cc6c(cc5OC)N(C)[C@H]7[C@](O)([C@H](O)[C@]8(CC)C=CCN9CC[C@]67[C@H]89)C(=O)OC)C1.COS(=O)(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 881.04 |
| Formel vikt | 880.3928 |