Läs mer
4-desamino Dapsone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Phenylsulfonylaniline |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H11NO2S/c13-10-6-8-12(9-7-10)16(14,15)11-4-2-1-3-5-11/h1-9H,13H2 |
| Formel vikt | 233.051 |