missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Descarboxamido Rufinamide 4-Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Methyl 1-(2,6-difluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate |
| CAS | 217448-86-7 |
| Molekylformel | C11 H9 F2 N3 O2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Methyl 1-(2,6-difluorobenzyl)-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylate, Difluorobenzyl triazole ester, Triazole carboxylate derivative |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9F2N3O2/c1-18-11(17)10-6-16(15-14-10)5-7-8(12)3-2-4-9(7)13/h2-4,6H,5H2,1H3 |
| LEDER | COC(=O)c1cn(Cc2c(F)cccc2F)nn1 |
| IUPAC-namn | methyl 1-[(2,6-difluorophenyl)methyl]triazole-4-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 253.2 |
| Formel vikt | 253.0663 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?