missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Deschloro-2-chloro-Sorafenib, TRC

Produktkod. 30136132
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136132 50 mg
30134980 25 mg
30041171 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136132 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29111550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1431697-81-2
Molekylformel C21 H16 Cl F3 N4 O3
Molekylvikt (g/mol) 464.8249
Synonym 4-[4-[[[2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoyl]amino]phenoxy]-N-methylpyridine-2-carboxamide, 2-Pyridinecarboxamide, 4-[4-[[[[2-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]phenoxy]-N-methyl-, 4-[4-[[2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoylamino]phenoxy]-N-methyl-pyridine-2-carboxamide, 4-Deschloro-2-chloro Sorafenib, 4-(4-{3-[2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ureido}phenoxy)-N-methylpicolinamide, 4-[4-[[[[2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]carbonyl]amino]phenoxy]-N-methyl-2-pyridinecarboxamide
IUPAC-namn 4-[4-[[2-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]carbamoylamino]phenoxy]-N-methylpyridine-2-carboxamide
LEDER CNC(=O)c1cc(Oc2ccc(NC(=O)Nc3cccc(c3Cl)C(F)(F)F)cc2)ccn1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Deschloro-2-chloro-Sorafenib
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C21H16ClF3N4O3/c1-26-19(30)17-11-14(9-10-27-17)32-13-7-5-12(6-8-13)28-20(31)29-16-4-2-3-15(18(16)22)21(23,24)25/h2-11H,1H3,(H,26,30)(H2,28,29,31)
Formel vikt 464.0863
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.