Läs mer
4-Deschloro-2-chlorobenzoyl Rebapimide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Deschloro-2-chlorobenzoyl Rebapimide |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15ClN2O4/c20-14-7-3-1-6-13(14)18(24)22-16(19(25)26)9-11-10-17(23)21-15-8-4-2-5-12(11)15/h1-8,10,16H,9H2,(H,21,23)(H,22,24)(H,25,26) |
| Formel vikt | 370.072 |