missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4’’-Descyano,4’’carboxaamido-enzalutmaide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4''-Descyano,4''carboxaamido-enzalutmaide |
| CAS | 2030242-21-6 |
| Molekylformel | C21 H18 F4 N4 O3 S |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Enzalutmaide Impurity 6 |
| InChI formel | InChI=1S/C21H18F4N4O3S/c1-20(2)18(32)28(10-4-6-12(16(26)30)14(8-10)21(23,24)25)19(33)29(20)11-5-7-13(15(22)9-11)17(31)27-3/h4-9H,1-3H3,(H2,26,30)(H,27,31) |
| LEDER | CNC(=O)c1ccc(cc1F)N2C(=S)N(C(=O)C2(C)C)c3ccc(C(=O)N)c(c3)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 4-[3-[3-fluoro-4-(methylcarbamoyl)phenyl]-4,4-dimethyl-5-oxo-2-sulfanylideneimidazolidin-1-yl]-2-(trifluoromethyl)benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 482.451 |
| Formel vikt | 482.104 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?