missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Desethoxy-2-ethoxy Dapagliflozin, >90%, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2S,3R,4R,5S,6R-2-(4-Chloro-3-(2-ethoxybenzyl)phenyl)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H25ClO6/c1-2-27-16-6-4-3-5-12(16)9-14-10-13(7-8-15(14)22)21-20(26)19(25)18(24)17(11-23)28-21/h3-8,10,17-21,23-26H,2,9,11H2,1H3/t17-,18-,19+,20-,21+/m1/s1 |
| Formel vikt | 408.134 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Spot an opportunity for improvement?