Läs mer
4-Desethylamino 4-oxobrinzolamid, TRC
Produktkod. 30387026
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30387026 25 mg
30381055 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30387026 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44967025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 154127-41-0
Molekylformel C10H14N2O6S3
Molekylvikt (g/mol) 354.42
Synonym 3,4-Dihydro-2-(3-methoxypropyl)-4-oxo-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide
LEDER COCCCN1CC(=O)c2cc(sc2S1(=O)=O)S(=O)(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Desethylamino 4-oxobrinzolamide
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H14N2O6S3/c1-18-4-2-3-12-6-8(13)7-5-9(20(11,14)15)19-10(7)21(12,16)17/h5H,2-4,6H2,1H3,(H2,11,14,15)
Formel vikt 354.0014