Läs mer
4-Desfluor-2-Fluoro Droperidol, TRC
Produktkod. 30009288
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
150 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30009288 25 mg -
30008281 150 mg -
30006344 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30009288 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD29086525MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1026015-45-1
Molekylformel C22 H22 F N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 379.4274
Synonym 2H-Benzimidazol-2-one, 1-[1-[4-(2-fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl]-1,3-dihydro-, 1-[1-[4-(2-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl]-1,3-dihydro-2H-Benzimidazol-2-one, 4-Desfluoro-2-Fluoro Droperidol
IUPAC-namn 3-[1-[4-(2-fluorfenyl)-4-oxobutyl]-3,6-dihydro-2H-pyridin-4-yl]-1H-benzimidazol-2-ett
LEDER Fc1ccccc1C(=O)CCCN2CCC(=CC2)N3C(=O)Nc4ccccc34
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-[1-[4-(2-Fluorophenyl)-4-oxobutyl]-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C22H22FN3O2/c23-18-7-2-1-6-17(18)21(27)10-5-13-25-14-11-16(12-15-25)26-20-9-4-3-8-19(20)24-22(26)28/h1-4,6-9,11H,5,10,12-15H2,(H,24,28)
Formel vikt 379.1696