missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Desmethoxy-4-chloro Apixaban, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Chlorophenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-4,5-dihydropyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide |
| CAS | 2029205-64-7 |
| Molekylformel | C24 H24 Cl N5 O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1-(4-Chlorophenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-4,5-dihydropyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide, 1-(4-Chlorophenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide |
| InChI formel | InChI=1S/C24H24ClN5O3/c25-15-4-6-18(7-5-15)30-22-19(21(27-30)23(26)32)12-14-29(24(22)33)17-10-8-16(9-11-17)28-13-2-1-3-20(28)31/h4-11,19,22H,1-3,12-14H2,(H2,26,32) |
| LEDER | NC(=O)C1=NN(C2C1CCN(C2=O)c3ccc(cc3)N4CCCCC4=O)c5ccc(Cl)cc5 |
| IUPAC-namn | 1-(4-chlorophenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidyl)phenyl]-3a,4,5,7a-tetrahydropyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 465.93 |
| Formel vikt | 465.1568 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?