Läs mer
4-Desmethoxy Omeprazole-d3 Sulfide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Desmethoxy Omeprazole-d3 Sulfide |
| CAS | 1794938-78-5 |
| Molekylformel | C16H14D3N3OS |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 2-[[(3,5-Dimethyl-2-pyridinyl)methyl]thio]-6-methoxy-1H-benzimidazole-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N3OS/c1-10-6-11(2)15(17-8-10)9-21-16-18-13-5-4-12(20-3)7-14(13)19-16/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19)/i3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2nc(SCc3ncc(C)cc3C)[nH]c2c1 |
| IUPAC-namn | 2-[(3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfanyl]-6-(trideuteriomethoxy)-1H-benzimidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 302.41 |
| Formel vikt | 302.1281 |