missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-Desmethoxy Omeprazole-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Desmethoxy Omeprazole-d3 |
| CAS | 1794759-05-9 |
| Molekylformel | C16H14D3N3O2S |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-[[(3,5-Dimethyl-2-pyridinyl)methyl]sulfinyl]-6-(methoxy-d3)-1H-benzimidazole, H 180/29-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17N3O2S/c1-10-6-11(2)15(17-8-10)9-22(20)16-18-13-5-4-12(21-3)7-14(13)19-16/h4-8H,9H2,1-3H3,(H,18,19)/i3D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc2nc([nH]c2c1)S(=O)Cc3ncc(C)cc3C |
| IUPAC-namn | 2-[(3,5-dimethylpyridin-2-yl)methylsulfinyl]-6-(trideuteriomethoxy)-1H-benzimidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 318.41 |
| Formel vikt | 318.123 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?